Learn More
Axygen™ Microplaca de PCR rígida de 96 pocillos, no estéril
Código de producto. 15531433 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15531433 Transparente paquete de 50
1 options
Código de producto. 15531433 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor PCR96HSACC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    223.43€ / paquete de 50
    Ahorro 94.57€
    29% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Microplaca de PCR con medio faldón de 96 pocillos compatible con automatización
Axygen™ La microplaca PCR compatible con la automatización presenta un marco rígido con una pequeña división que sostiene la transferencia de calor durante y después del ciclo térmico sin distorsionar su forma. La placa de polipropileno también cuenta con bordes elevados alrededor de los pocillos para proporcionar un sellado hermético y minimizar la evaporación por el calor. Compatible con la mayoría de los principales termocicladores, secuenciadores y plataformas de automatización, la placa proporciona un rendimiento óptimo para aplicaciones posteriores, incluida la detección de alto rendimiento.
  • Permanece plana durante y después del ciclo térmico
  • Los bordes elevados de los pocillos ayudan a reducir la evaporación por el calor
  • Pocillos transparentes, rejilla visible para facilitar la carga y el seguimiento de las muestras
  • Grosor de pared ultrafino y uniforme para una transferencia del calor fácil y uniforme
  • Adecuado para PCR estándar y en tiempo real
  • Esquina de una sola muesca
  • SBS huella
  • Fabricados con polipropileno
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • No estéril
  • Compatible con las principales plataformas de automatización, termocicladores y secuenciadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Tipo de producto PCR Microplate
Para utilizar con (equipo) Automatización compatible
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 10/Paq.
Sin ARNasa Sí
Color de pocillo Transparente