Learn More
Axygen™ Tira de 12 tubos para PCR
Código de producto. 12517947 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Solo tubo PCR de 12 tiras de pared delgada
Tubo PCR de 12 tiras de pared delgada y tapa plana
Tamaño de la unidad:
paquete de 80
paquete de 800
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12517947 Tubo PCR de 12 tiras de pared delgada y tapa plana paquete de 80
10802481 Tubo PCR de 12 tiras de pared delgada y tapa plana paquete de 800
12507947 Solo tubo PCR de 12 tiras de pared delgada paquete de 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12517947 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor PCR0212FCPC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    145.52€ / paquete de 80
    Ahorro 4.48€
    2% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados en polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
Axygen™ Los tubos PCR de 12 tiras de pared delgada de 0,2 mL, disponibles en una variedad de colores, están diseñados para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores. La pared de grosor ultrafino y uniforme permite una transferencia térmica precisa. El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógeno
  • No estéril
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 80/Paq.
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Fuerza máx. 4000 x g
Tipo de tapón Tapón plano
Formato Tira
Tipo de producto Tubo PCR de 12 tiras de pared delgada y tapa plana