Learn More
Axygen™ Puntas de pipeteador universales de 1000 μl: Biselado
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12176870 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Azul
Transparente
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Color Formato unitSize
12176870 No estéril Azul A granel paquete de 1000
12003989 No estéril Azul Gradilla paquete de 5000
12679535 No estéril Azul Gradilla paquete de 1000
12693706 Estéril Azul Gradilla paquete de 1000
10342010 Estéril Azul Gradilla paquete de 5000
12186870 No estéril Transparente A granel paquete de 1000
12712936 No estéril Transparente Gradilla paquete de 5000
12697215 No estéril Transparente Gradilla paquete de 1000
12683706 Estéril Transparente Gradilla paquete de 1000
12722936 Estéril Transparente Gradilla paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12176870 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor T1000B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Compatible con la mayoría de marcas de pipetas más populares
Axygen™ Las puntas universales están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanales y multicanales, compatibles con las marcas de pipetas más populares. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en Maxymum Recovery , biselado, no estéril, estéril, sin filtro y otras características para aplicaciones especializadas. Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
  • Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa.
  • Apirógenas
  • Biselado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 100 a 1000μ L
Esterilidad No estéril
Color Azul
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos
Formato A granel
Estilo de punta Biselado, Universal
Envase 1000 puntas/paquete, 5 paquetes/caja.
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal