Descripción
Axygen™ Las puntas universales están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanales y multicanales, compatibles con las marcas de pipetas más populares. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en Maxymum Recovery , biselado, no estéril, estéril, sin filtro y otras características para aplicaciones especializadas. Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
- Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Apirógenas
- Microvolumen
Información de órdenes
- A granel sin filtración: 1000 puntas/paquete, 240 paquetes/caja, a granel filtrado: 1000 puntas/paquete, 10 paquetes/caja
- En gradilla: 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
- Gradillas para apilado: 96 puntas/gradilla, 5 gradillas/pila, ,10 pilas/caja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 10 μL |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Certificaciones/conformidad | USP 3127 |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud |
| Estilo de punta | MicroPoint |
| Envase | 1.000 Puntas/paq., 20 paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2 |
| Material | Polipropileno |