Descripción
Axygen™ Las puntas universales están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanales y multicanales, compatibles con las marcas de pipetas más populares. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en Maxymum Recovery , biselado, no estéril, estéril, sin filtro y otras características para aplicaciones especializadas. Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
- Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa.
- Apirógenas
- Microvolumen
- Maxymum Recovery Tecnología para retención ultrabaja y alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 10 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Certificaciones/conformidad | USP 3127 |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud |
| Estilo de punta | Retención baja |
| Envase | 1.000 Puntas/paq., 20 paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10 |
| Mostrar más |