Learn More
Axygen™ Puntas μde pipeta de microvolumen de 10 L
Código de producto. 11331904 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11331904 De 0,1 a 10 μL paquete de 960
1 options
Código de producto. 11331904 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor TXL10LRS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las puntas universales Axygen están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanal y multicanal, compatibles con las marcas más populares de pipetas. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia
Axygen™ Las puntas universales están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanales y multicanales, compatibles con las marcas de pipetas más populares. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en Maxymum Recovery , biselado, no estéril, estéril, sin filtro y otras características para aplicaciones especializadas. Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
  • Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa.
  • Apirógenas
  • Microvolumen
  • Maxymum Recovery Tecnología para retención ultrabaja y alto rendimiento
  • Estéril
Información de órdenes
  • A granel sin filtración: 1000 puntas/paquete, 240 paquetes/caja, a granel filtrado: 1000 puntas/paquete, 10 paquetes/caja
  • En gradilla: 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
  • Gradillas para apilado: 96 puntas/gradilla, 5 gradillas/pila, ,10 pilas/caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,1 a 10 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Certificaciones/conformidad USP 3127
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa ni ARNasa
Para utilizar con (aplicación) Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud
Formato Gradilla
Estilo de punta Retención baja, Longitud extendida, Microvolumen
Envase 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2