Learn More
Deltalab™ Bolsas resistentes esterilizables en autoclave
Código de producto. 12064363
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30 x 60cm
40 x 75cm
60 x 75cm
75 x 50cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12064363 40 x 75cm cada uno
12004353 75 x 50cm cada uno
12054363 30 x 60cm cada uno
12074363 60 x 75cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12064363 Proveedor Deltalab™ N.º de proveedor 200311
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Envuelva los artículos esterilizables en autoclave en las bolsas resistentes esterilizables en autoclave Deltalab™ cuando trabaje con artículos de laboratorio que requieran esterilización.
  • Tienen impresos tanto el símbolo gráfico de riesgo biológico como instrucciones de uso en cinco idiomas.
  • Las bolsas deben colocarse en autoclave a 121 ºC. No deben sellarse herméticamente
  • Cantidad de pedido mínimo: 50 unidades
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Cantidad 300 Paq.
Dimensiones (L x An) 40 x 75cm