Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de residuos esterilizables en autoclave: impresas
Código de producto. 18386523 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12 x 8 in (30 x 20 cm)
19 x 14 in (48 x 36 cm)
23 x 19 in (58 x 48 cm)
24 x 12 in (61 x 30 cm)
30 x 24 in (76 x 61 cm)
35 x 25 in (89 x 64 cm)
36 x 24 in (91 x 61 cm)
38 x 31 in (97 x 79 cm)
48 x 37 in (122 x 94 cm)
Capacidad (imperial):
44 gal
De 1 a 2 gal
De 12 a 14 gal
De 13 a 16 gal
De 2 a 3 gal
De 20 a 30 gal
De 3 a 4 gal
De 7 a 10 gal
Color:
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (imperial) Color Tamaño de la unidad
18386523 48 x 37 in (122 x 94 cm) 44 gal Transparente paquete de 100
18316523 24 x 12 in (61 x 30 cm) De 2 a 3 gal Transparente paquete de 200
18508066 36 x 24 in (91 x 61 cm) De 13 a 16 gal Transparente paquete de 200
18528066 38 x 31 in (97 x 79 cm) De 20 a 30 gal Transparente paquete de 200
18366503 48 x 37 in (122 x 94 cm) 44 gal Rojo paquete de 100
18306523 30 x 24 in (76 x 61 cm) De 12 a 14 gal Transparente paquete de 200
18306533 12 x 8 in (30 x 20 cm) De 1 a 2 gal Rojo paquete de 200
18376503 19 x 14 in (48 x 36 cm) De 3 a 4 gal Rojo paquete de 200
18518066 23 x 19 in (58 x 48 cm) De 7 a 10 gal Rojo paquete de 200
18386503 35 x 25 in (89 x 64 cm) De 13 a 16 gal Rojo paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 18386523
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estilo estampado.
Bolsas de estilo impreso
  • Temperatura máxima, 140° Cmáx (285° F); para uso en 134° Cmáx (274° F)
  • 2 mil de grosor
  • Se suministra con tapones de ventilación de vapor elásticos esterilizables en autoclave
Compliance
Los gráficos en los estilos impresos cumplen con OSHA™ estándar 29CFR1910.1030.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad OSHA, 29 CFR1910.1030
Tipo de tapón Elástico
Color Transparente
Incluye Impreso en inglés y español
Material Polipropileno
Intervalo de temperatura (métrico) 140° C
Grosor (imperial) 2 mil
Dimensiones (L x An) 48 x 37 in (122 x 94 cm)
Longitud (imperial) 48 in
Anchura (imperial) 37 in
Capacidad (imperial) 44 gal
Longitud (métrico) 122 cm
Anchura (métrico) 94 cm