Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del conector recto de polipropileno.
Código de producto. 12418700 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
DI de tubos de 1/16 pulg.
DI de tubos de 1/8 pulg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
12418700 DI de tubos de 1/16 pulg. paquete de 25
15202240 DI de tubos de 1/16 pulg. cada uno
12459570 DI de tubos de 1/8 pulg. paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12418700 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0636511
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos accesorios dentados rectos económicos conectan fácilmente las trayectorias de fluidos en el laboratorio sin necesidad de herramientas.
  • Ideales para aplicaciones de baja presión, normalmente hasta 2 bar
  • Resistencia química
  • Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello seguro
  • No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
  • Esterilización mediante autoclave u óxido de etileno (ETO)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con DI de tubos de 1/16 pulg.
Cantidad de embalaje 25/paq.
Tamaño de puerto Orificio de 1/32 pulg; 25/32 x 1/4 pulg
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Forma Recto
Incluye Conector recto
Color Transparente
Presión máxima 30 psi (2 bar)
Tipo de producto Racor dentado