Learn More
BRAND™ Bolsas para desechos esterilizables en autoclave
Código de producto. 10717091 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliamida
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10717091 Polipropileno 100 PCS
10058780 Poliamida 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10717091 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 759705
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con polipropileno o poliamida. Las bolsas para residuos esterilizables en autoclave BRAND™ se utilizan para la recogida de elementos desechables después de su uso. Las bolsas de polipropileno son esterilizables en autoclave a 121 °C. Las bolsas de poliamida pueden esterilizarse en autoclave a 134 °C o pueden esterilizarse con aire caliente a 180 °C
Para la recogida de los elementos desechables después de su uso. Atención: Riesgo de lesiones: No coloque nunca objetos afilados, como agujas, en bolsas de plástico.
  • Las bolsas deben estar abiertas durante la esterilización.
  • Bolsas de polipropileno esterilizables en autoclave a 121 °C
  • Las bolsas de poliamida pueden esterilizarse en autoclave a 134 °C o pueden esterilizarse con aire caliente a 180 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Esterilización de elementos en autoclave para eliminación