Learn More
Atenolol, MedChemExpress
Beschreibung
Atenolol ((RS)-Atenolol) is a cardioselective β1-adrenergic receptor blocker, with a Ki of 697 nM atβ1-adrenoceptor in guine pig left ventricle membrane. Atenolol can be used for the research of hypertension and angina pectoris.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Atenolol |
| CAS | 29122-68-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H22N2O3 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | (RS)-Atenolol |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (375.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (31.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N)CC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 266.34 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?