| CAS | 63968-64-9 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C15H22O5 |
| Peso molecular (g/mol) | 282.336 |
| Número MDL | MFCD00081057 |
| Clave InChI | BLUAFEHZUWYNDE-DKGJTOOQSA-N |
| Sinónimo | artemisinine, artemisinin, gnf-pf-5341, artemisinin, 18, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.0^ 4,13 .0^ 8,13 hexadecan-10-one, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.04,13.08,13 hexadecan-10-one |
| PubChem CID | 9838675 |
| SMILES | CC1CCC2C(C(=O)OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)C |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15456889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65406.03 |
1g |
132.00€ 118.65€ / 1 g Ahorro 13.35€ 10% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15466889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65406.06 |
5g |
387.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble to 100mM in DMSO and to 75mM in ethanol
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents, heat. Store in refrigerator.
| 63968-64-9 | |
| 282.336 | |
| BLUAFEHZUWYNDE-DKGJTOOQSA-N | |
| 9838675 |
| C15H22O5 | |
| MFCD00081057 | |
| artemisinine, artemisinin, gnf-pf-5341, artemisinin, 18, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.0^ 4,13 .0^ 8,13 hexadecan-10-one, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.04,13.08,13 hexadecan-10-one | |
| CC1CCC2C(C(=O)OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)C |
Especificaciones
| Artemisinin | |
| C15H22O5 | |
| 14,817 | |
| Soluble to 100mM in DMSO and to 75mM in ethanol | |
| +76° (c=0.5 in Methanol) | |
| 282.336 | |
| 282.33 |
| 63968-64-9 | |
| MFCD00081057 | |
| artemisinine, artemisinin, gnf-pf-5341, artemisinin, 18, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.0^ 4,13 .0^ 8,13 hexadecan-10-one, 1s,4s,5r,8s,9r,12s,13r-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo 10.3.1.04,13.08,13 hexadecan-10-one | |
| BLUAFEHZUWYNDE-DKGJTOOQSA-N | |
| CC1CCC2C(C(=O)OC3C24C1CCC(O3)(OO4)C)C | |
| 9838675 | |
| 99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : KD4170000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures