Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro de calibre ancho ART™
Código de producto. 10089010
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 µl
1000 μl
Fit for Purpose:
Estériles y preparados para PCR
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 800
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Fit for Purpose Tamaño de la unidad
10089010 200 µl Estériles y preparados para PCR 960 PCS
10088880 1000 μl Estériles y preparados para PCR paquete de 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10089010 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2069G
Cantidad Precio
1 542.00€ / paquete de 960
5 487.80€ / paquete de 960
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Edge
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta para especialidades que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta de barrera Thermo Scientific™ ART™ anchas, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas ART están diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones.
Características:
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
  • Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
  • Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradilla de tapa abatible, con filtro, estéril, ART 200G
Volumen (métrico) 200 µl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Modelo ART 200G
Longitud (imperial) 1,96 in
Longitud (métrico) 4.97 cm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
Formato Gradilla
Estilo de punta Gen├│mica de amplio calibre
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Línea de productos ART
Fit for Purpose Estériles y preparados para PCR