Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de longitud extendida ART™
Descripción
Puntas de gran calidad para cualquier aplicación y pipeta
Las puntas de longitud ampliada Thermo Scientific™ ART™ ofrecen la fiabilidad, el rendimiento y la calidad probados de ART
y con el respaldo de los estándares y la asistencia internacional de Thermo Scientific.
Cada punta cuenta con certificado de cumplimiento de los estándares más exigentes del sector para la precisión y claridad del moldeado, y se ha certificado como libre de ARNasa, ADNasa, ATP y pirógenos. Todas las puntas cumplen con las especificaciones exactas de los respectivos fabricantes de la marca de pipeta.
y con el respaldo de los estándares y la asistencia internacional de Thermo Scientific.
Cada punta cuenta con certificado de cumplimiento de los estándares más exigentes del sector para la precisión y claridad del moldeado, y se ha certificado como libre de ARNasa, ADNasa, ATP y pirógenos. Todas las puntas cumplen con las especificaciones exactas de los respectivos fabricantes de la marca de pipeta.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Punta sin filtro ART 10 REACH |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Formato | A granel |
| Línea de productos | ART |