Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro ART™ para especialidades
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10399360
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 µl
1000 µl
200 µl
50 μl
De 0.5 a 20 μl
Modelo:
ART 10 REACH
ART 1000
ART 200U
ART 20E
ART 50U
Estilo de punta:
Ergon├│mico/a
Longitud extendida
Ultramicro
Fit for Purpose:
Estéril y preparado para PCR
Estériles y preparados para PCR
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 800
paquete de 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo Estilo de punta Fit for Purpose unitSize
10399360 200 µl ART 200U Ergon├│mico/a Estéril y preparado para PCR paquete de 960
10142721 50 μl ART 50U Ergon├│mico/a Estéril y preparado para PCR paquete de 960
10045460 1000 µl ART 1000 Ergon├│mico/a Estériles y preparados para PCR paquete de 800
10078950 10 µl ART 10 REACH Longitud extendida Estériles y preparados para PCR 960 PCS
10008970 De 0.5 a 20 μl ART 20E Ultramicro Estéril y preparado para PCR paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10399360 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2770
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice el pipeteado con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta de longitud que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta de barrera Thermo Scientific™ ART™ para especialidades, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de barrera ART para especialidades están diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones. Las puntas Thermo Scientific™ REACH™, de longitud extendida proporcionan un nivel de control de contaminación superior.
Características:
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
  • Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
  • Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida: para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel: para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico: para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro: para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson Pipetman™ y Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradilla de tapa abatible, con filtro, estéril, ART 200U
Volumen (métrico) 200 µl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Modelo ART 200U
Longitud (imperial) 2,06 in
Longitud (métrico) 5.2 cm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
Formato Gradilla de tapa abatible
Estilo de punta Ergon├│mico/a
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus
Línea de productos ART
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.