Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de longitud extendida con barrera ART™
Código de producto. 10566594
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
200 μl
1000 μL
1000 μl
1250 μl
Modelo:
ART 10 REACH
ART 1000L
Barrera ART
Estilo de punta:
Ajuste universal
Compatibilidad universal
Longitud extendida
Fit for Purpose:
Estéril y preparado para PCR
Estériles y preparados para PCR
Tamaño de la unidad:
768 PCS
paquete de 768
paquete de 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo Estilo de punta Fit for Purpose Tamaño de la unidad
10566594 10 μl ART 10 REACH Longitud extendida Estériles y preparados para PCR paquete de 960
10421175 10 μl ART 10 REACH Compatibilidad universal Estériles y preparados para PCR paquete de 960
15153606 200 μl Barrera ART Compatibilidad universal Estéril y preparado para PCR paquete de 768
15163606 200 μl Barrera ART Compatibilidad universal Estéril y preparado para PCR paquete de 768
15113636 1000 μl Barrera ART Compatibilidad universal Estéril y preparado para PCR paquete de 768
15123636 1000 μl Barrera ART Compatibilidad universal Estéril y preparado para PCR paquete de 768
15183636 1250 μl Barrera ART Longitud extendida Estéril y preparado para PCR paquete de 768
15193636 1250 μl Barrera ART Compatibilidad universal Estéril y preparado para PCR paquete de 768
10431185 1000 μL ART 1000L Ajuste universal Estéril y preparado para PCR 768 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10566594 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2140HR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    110.00€ / paquete de 960
    Ahorro 63.00€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Lleve a cabo el pipeteo con exactitud y uniformidad con las puntas de pipeta con filtro en racks con tapa articulada Thermo Scientific™ ART™, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
A diferencia de las puntas con filtro estándar, las puntas de pipeta de barrera en gradillas con bisagras Thermo Scientific™ ART™ se cierran cuando se exponen a posibles sustancias contaminantes. Las puntas de pipeta de los insertos para recarga se fijan con seguridad a las gradillas con bisagras reutilizables y respetuosas con el medio ambiente medio ambiente. Las cubiertas pueden usarse como bisagras fijas o totalmente extraíbles. El cierre de bloqueo evita la contaminación conservando las puntas estériles restantes y ofrece un manejo fácil con una sola mano. Las gradillas con bisagras ART están disponibles con un volumen de retención bajo, MicroPoint, longitud extendida y otras especialidades.
Características:
  • Gradillas con bisagras apilables que ahorran espacio en su laboratorio
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
Recomendada para:
  • Manejo de líquidos
  • Biología molecular
  • PCR
  • Biotecnología
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción MicroPoint, longitud extendida, inserto de recarga
Volumen (métrico) 10 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Modelo ART 10 REACH
Longitud (imperial) 1.71 pulg
Longitud (métrico) 4.33 cm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
Formato Gradilla con bisagras
Estilo de punta Longitud extendida
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Línea de productos ART
Fit for Purpose Estériles y preparados para PCR