Learn More
Sartorius arium™ Módulo RO (sistemas EDI avanzados y confort II)
Código de producto. 15679658 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
1 módulo de OI
2 módulos de OI
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15679658 1 módulo de OI cada uno
14891372 2 módulos de OI paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15679658 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OCROH1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00€
    627.00€ / paquete de 1
    Ahorro 45.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El módulo de OI consta de dos membranas independientes cuyo diseño garantiza una instalación sencilla y un funcionamiento fiable. Cada módulo contiene una membrana de ósmosis inversa de baja energía en una carcasa de polipropileno con conexiones para agua de suministro, agua producida y agua residual. Conjuntos de 1 y 2 módulos disponibles
Los módulos de OI suelen permitir altas tasas de recuperación. Esto optimiza el consumo de agua, manteniendo al menos hasta el 98 % de los iones. Gracias al enjuague con corriente inversa de permeado, las partículas y las sales se eliminan de la superficie de la membrana. Esto da como resultado una vida útil más larga y menores costes de mantenimiento del sistema. Además, esta función de enjuague con corriente inversa al reiniciar el sistema permite la dispensación inmediata de agua de alta calidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Arium Advance EDI, Arium Comfort II
Tipo Módulos de ósmosis inversa
Para utilizar con (aplicación) Purificación de aguas
Incluye 1 módulo de OI
Material Polipropileno
Altura (métrico) 30,8 cm
Diámetro (métrico) 7,8 cm
Peso (métrico) 0,468 kg
Frecuencia Arium Comfort II