Learn More
Sartorius Cartucho de pretratamiento arium™
Código de producto. 15648938 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistemas arium™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15648938 Sistemas arium™ cada uno
1 options
Código de producto. 15648938 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OCPFAD1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00€
    417.00€ / paquete de 1
    Ahorro 72.00€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la filtración de agua en los sistemas de agua de laboratorio.
  • Accesorio
  • Para su uso con los sistemas de agua de laboratorio arium
  • Ayuda en aplicaciones como HPLC, cromatografía de intercambio iónico, análisis COT, PCR, electroforesis, fotometría y muchas más
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fuente del agua de suministro Elix, RiOs
Material Polipropileno
Purification Method Carbono activado
Tipo de resina Carbono activado
Para utilizar con (aplicación) Filtración de agua de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Sistemas arium™
Tipo Cartuchos