Descripción
- Agua ultrapura, libre de COT
- Instalación horizontal, gradiente de temperatura optimizado
- Descomposición efectiva de compuestos orgánicos
- Evita el crecimiento de microorganismos
- Fácil sustitución
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Lámpara UV |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de agua ultrapura arium mini y arium mini plus |
| Longitud de onda | 185/254 nm |