Learn More
Sartorius Pack científico de tamaño reducido arium™
Código de producto. 15575153 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15575153 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 15575153 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OSPACK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    302.00€ / paquete de 1
    Ahorro 33.00€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con los sistemas de agua ultrapura arium mini y arium mini plus
  • Cartucho de desionización con tecnología de flujo descendente
  • Alta capacidad de rendimiento gracias a las eficaces resinas de intercambio iónico
  • Absorción rápida y eficaz de impurezas mediante carbono activo de alto grado
  • La mejor eliminación de iones produce agua ultrapura que supera el estándar ASTM (organismo de normalización estadounidense) de tipo 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Accesorio del sistema de agua ultrapura Sartorius arium™ mini, kit científico
Capacidad 1 L
Fuente del agua de suministro Pretratada
Material Polipropileno
Purification Method Intercambio iónico, carbón activado
Tipo de resina Resina de intercambio de iones, carbono activado
Tipo de filtro Resina de intercambio de iones de grado semiconductor para agua ultrapura de lecho mixto y carbón activo catalítico y esférico
Para utilizar con (equipo) Sistemas de agua ultrapura arium mini y arium mini plus
Tipo Kit científico