Learn More
Sartorius Cartucho de pretratamiento para arium™ mini plus
Código de producto. 15525153 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (imperial):
10,2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (imperial) Tamaño de la unidad
15525153 10,2 in cada uno
1 options
Código de producto. 15525153 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OCPR
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con el sistema de agua ultrapura arium mini plus
  • Protección para el tratamiento de agua de suministro
  • Absorción rápida y eficaz de impurezas mediante carbono activado de alto grado
  • Catalizador eficaz para eliminar agentes de oxidación como el cloro
  • Membranas de ósmosis inversa eficientes y consumo de agua optimizado
  • Membranas de bajo consumo energético para un funcionamiento ecológico y económico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Accesorio para sistema de agua ultrapura Sartorius arium™ mini plus, cartucho de pretratamiento
Capacidad 7.7 lb.
Fuente del agua de suministro Toque
Material Polipropileno
Purification Method Carbono activado
Tipo de resina Carbono activado
Tipo de filtro Carbono catalítico activado, esférico
Para utilizar con (equipo) Sistema de agua ultrapura arium mini plus
Tipo Cartucho de pretratamiento
Anchura (imperial) 7 pulg
Anchura (métrico) 18 cm
Altura (imperial) 10,2 in
Altura (métrico) 26 cm
Fondo (imperial) 4,3 in
Fondo (métrico) 11 cm
Peso (imperial) 7,7 lb
Peso (métrico) 3,5 kg