Learn More
Sartorius Bolsa de litro para arium™ mini 5
Código de producto. 15505153 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistemas de agua ultrapura Arium Mini y Arium Mini-plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15505153 Sistemas de agua ultrapura Arium Mini y Arium Mini-plus cada uno
1 options
Código de producto. 15505153 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OCBS5S
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con los sistemas de agua ultrapura arium mini y arium mini plus
  • Reemplazo fácil y rápido de la bolsa arium
  • Cambie fácilmente la bolsa en menos de 5 minutos
  • No es necesario usar productos de limpieza, más seguro para el usuario 
  • Optimiza el almacenamiento de agua pura, gracias al sistema cerrado
  • El material evita la biopelícula permanente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Descripción Accesorio para sistema de agua ultrapura Sartorius arium™ mini, bolsa de almacenamiento
Para utilizar con (equipo) Sistemas de agua ultrapura Arium Mini y Arium Mini-plus
Tipo Bolsa, 5 l
Material S71, película de alta barrera de gases de 6 capas
Anchura (imperial) 12,9 in
Anchura (métrico) 33 cm
Altura (imperial) 15,7 in
Altura (métrico) 40 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.