Learn More
Fisherbrand™ Agitador con placa calefactora AREX 5 con sonda VTF
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
TERMORREGULACIÓN PRECISA CON THE CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL VTF
- La conexión al controlador de temperatura digital VTF garantiza un control preciso y directo de la temperatura del líquido.
- La placa superior de aleación de aluminio de 135 mm de diámetro garantiza una gran homogeneidad de temperatura y una transferencia de calor óptima en toda la superficie.
FÁCIL DE USAR Y SEGURO
- Dos indicadores luminosos informan siempre al operador cuando la calefacción está encendida y la temperatura es superior a 50 °C.
- Disco aislante para proteger piezas internas
- La parte superior de 135 mm de diámetro está protegida contra productos químicos y arañazos gracias a su resistencia superior. CerAlTop™ revestimiento cerámico
- Certificación IP42
POTENTE RENDIMIENTO DE AGITACIÓN PARA TODAS LAS APLICACIONES DE LABORATORIO
- Potente motor Brushless que garantiza potencia y resistencia en el tiempo y agita volúmenes de hasta 20 litros (H2O )
- Velocidad de agitación de 100 hasta 1500 rpm
- SpeedServo™ Tecnología de compensación de par que garantiza una velocidad constante incluso cuando cambia la viscosidad del medio
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio recubierta de cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Incluye | VTF |
| Características de seguridad | Icono iluminado (cuando la temperatura es superior a 50° C) |
| Material del cuerpo | Aluminio pintado con epoxi |
| Tipo de controlador | Analógico |
| Tamaño | 135 mm (Diám) |
| Temperatura (métrico) | De temperatura ambiente a 310 °C |
| máx. (imperial) | Temperatura ambiente a 590° F |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Mostrar más |