Learn More
Velp Scientifica™ AREX 5 Sistema digital
Código de producto. 17838484 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Sonda Pt100
Sonda Pt100, varilla, abrazadera
Termorregulador digital VTF
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17838484 Sonda Pt100, varilla, abrazadera cada uno
17828484 Sonda Pt100 cada uno
17848484 Termorregulador digital VTF cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17838484 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor SC20500580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.67€
    578.00€ / paquete de 1
    Ahorro 84.67€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El AREX 5 Digital System es un agitador de placa calefactora digital con CerAlTop Placa que garantiza una termorregulación precisa del medio, alta seguridad y máxima fiabilidad.
UN AGITADOR DE PLACA CALIENTE SEGURO DISEÑADO PARA DURAR
  • Las partes electrónicas internas están protegidas por el disco aislante para resistir incluso en los entornos y aplicaciones más desafiantes (protección IP 42)
  • Un indicador iluminado siempre informa al operador cuando la calefacción está encendida y se muestra un mensaje de seguridad de superficie caliente cuando la temperatura es superior a 50 °C, incluso cuando el instrumento está apagado.
  • La parte superior de 135 mm de diámetro está protegida contra productos químicos y arañazos gracias a su resistencia superior. CeAlTop™ revestimiento cerámico
TERMORREGULACIÓN PRECISA PARA UNA ALTA REPRODUCIBILIDAD
  • Las soluciones ideales para aplicaciones sensibles a la temperatura en muchos laboratorios industriales y académicos.
  • Termorregulación precisa del medio con sonda Pt100/Pt1000 (±1,0 °C) y termorregulador digital VTF (±0,5 °C).
  • Rango de termorregulación desde temperatura ambiente hasta 300 °C.
AGITACIÓN POTENTE PARA TODAS LAS APLICACIONES DE LABORATORIO
  • Motor sin escobillas que garantiza potencia y resistencia a lo largo del tiempo.
  • Agita hasta 20 L desde 50 a 1500 rpm, lo que hace que la serie sea adecuada tanto para aplicaciones de baja como de alta velocidad.
  • SpeedServo™ La tecnología de contrarreacción mantiene la velocidad constante a medida que cambia la viscosidad.
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio con revestimiento de cerámica
Tensión 230 V
Incluye Sonda Pt100, varilla, abrazadera
Características de seguridad Más de 50 °C (alarma de sobretemperatura superior a 330 °C)
Material del cuerpo Aluminio (cuerpo), tecnopolímero (carcasa)
Tamaño 135 mm (Diám)
Temperatura (métrico) 50 °C a 310 °C
máx. (imperial) 122 °F a 590 °F
Frecuencia 50/60 Hz
Vataje 630 W
Peso (imperial) 3.75 lb.
Peso (métrico) 1.7 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Redondo
Carga máx. de muestra Hasta 20 l
tipo de tapón UE, Reino Unido
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 50 a 1500 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 160 x 270 x 85 mm
Certificaciones/conformidad CE
Pantalla LED