Learn More
Fisherbrand™ AREX 5 Agitador digital de placa calefactora
Código de producto. 17812027 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
UE/Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Tamaño de la unidad
17812027 UE/Reino Unido cada uno
1 options
Código de producto. 17812027
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
AREX Agitador digital de placa calefactora de 5 placas CerAlTop La placa garantiza una termorregulación precisa del medio, alta seguridad y máxima fiabilidad.
TERMORREGULACIÓN PRECISA CON SONDAS DE TEMPERATURA EXTERNAS Y VTF DIGITAL
  • Las soluciones ideales para aplicaciones sensibles a la temperatura en muchos laboratorios industriales y académicos.
  • Termorregulación precisa del medio con la sonda adicional Pt100/Pt1000 (±1,0 °C) y termorregulador digital VTF (±0,5 °C)
  • Rango de termorregulación desde temperatura ambiente hasta 300 °C.
UN AGITADOR DE PLACA CALIENTE SEGURO DISEÑADO PARA DURAR
  • El disco aislante protege las partes electrónicas internas para resistir incluso en los entornos y aplicaciones más desafiantes (protección IP 42)
  • Un indicador iluminado siempre informa al operador cuando la calefacción está encendida y se muestra un mensaje de seguridad de superficie caliente cuando la temperatura es superior a 50 °C, incluso cuando el instrumento está apagado.
  • La parte superior de 135 mm de diámetro está protegida contra productos químicos y arañazos gracias a su resistencia superior. CeAlTop™ revestimiento cerámico
AGITACIÓN POTENTE PARA TODAS LAS APLICACIONES DE LABORATORIO
  • Motor sin escobillas que garantiza potencia y resistencia a lo largo del tiempo.
  • Agita hasta 20 L desde 50 a 1500 rpm, lo que hace que la serie sea adecuada tanto para aplicaciones de baja como de alta velocidad.
  • SpeedServo™ La tecnología de contrarreacción mantiene la velocidad constante a medida que cambia la viscosidad.
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio recubierta de cerámica
Tensión 230 V
Características de seguridad En pantalla (cuando la temperatura es superior a 50 °C)
Material del cuerpo Aluminio pintado con epoxi
Tipo de controlador Digital
Tamaño 135 mm (Diám)
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 310 °C
máx. (imperial) Temperatura ambiente a 590° F
Frecuencia 50/60 Hz
Vataje 630 W
Peso (imperial) 3.75 lb.
Peso (métrico) 1.7 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 20 L
tipo de tapón UE/Reino Unido
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 50 a 1500 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 160 x 85 x 270 mm
Pantalla Digital