Learn More
Velp Scientific AREX Agitador de placa calefactora Advance 5
Código de producto. p-200132103 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Solo placa calefactora
Sonda Pt100
Sonda Pt100, varilla, abrazadera
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
30560065 Solo placa calefactora cada uno
30560069 Sonda Pt100 cada uno
30560067 Sonda Pt100, varilla, abrazadera cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30560065 Proveedor Velp Scientific N.º de proveedor F20500584
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador magnético de calentamiento avanzado diseñado para precisión, seguridad y eficiencia.
  • Agitador magnético de calentamiento avanzado diseñado para precisión, seguridad y eficiencia.
  • Interfaz moderna con botones táctiles capacitivos y panel de vidrio templado para una fácil navegación.
  • Rampas de temperatura y funciones de temporización avanzadas para un control completo de las reacciones
  • FAST y modos de termorregulación FINE al utilizar sondas Pt100/Pt1000
  • CerAlTop™ La placa combina resistencia química con una excelente conductividad térmica.
  • El motor sin escobillas permite una agitación potente y sin mantenimiento de hasta 20 L (H 2 O)
  • Amplio rango de velocidad (30 a 1700 rpm) con SpeedServo™ para un rendimiento de agitación constante
  • El indicador de variación de viscosidad garantiza un control preciso de la reacción
  • Modos de agitación intermitente y de reversa automática para una mayor flexibilidad del flujo de trabajo
  • Velp Plataforma en la nube Ermes para monitorización y control remoto mediante dispositivos móviles
  • USB Conectividad para un fácil registro de datos y transferencia a PC o unidad flash
  • Múltiples características de seguridad: Bloqueo de seguridad, alarma de sonda, protección contra sobrecalentamiento
  • Advertencia de superficie caliente por encima °de 50 °C, incluso cuando la unidad está apagada
  • Protección IP42 y 3 años de garantía (requiere registro)
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio con revestimiento de cerámica
Tensión 230 V
Incluye Solo placa calefactora
Características de seguridad Botón de bloqueo
Características de la mezcla Autoreverso (5 seg. a 99 hr. 59 min.), Modo Intermitente (5 seg. a 99 h. 59 min.), Dirección de rotación ajustable (en sentido horario y antihorario)
Material del cuerpo Aluminio
Tipo de controlador Digital
Modelo AREX 5 Avance
Características exclusivas Temporizador (1 seg. 99 h. 59 min.), medición de tendencia de viscosidad, rampas hasta 9 temperaturas y hasta 9 velocidades
Longitud (imperial) 10,6 in
Tamaño 135 mm (Diám)
Altura (métrico) 85 mm
Temperatura (métrico) 0 °C a 550 °C (pasos de 1 °C)
Temperatura ambiente 50 °C a 40 °C
Altura (imperial) 3,3 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 160 mm
Amperaje 2.8 A
Longitud (métrico) 270 mm
Anchura (imperial) 6,3 in
Vataje 630 W
Peso (imperial) 4.1 lb.
Peso (métrico) 1.9 kg
Tipo Placa calefactora de agitación magnética
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 25 kg
tipo de tapón UE/Reino Unido
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 30 a 1700 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 270 x 160 x 85 mm
Certificaciones/conformidad Declaración de conformidad CE, declaración de conformidad del Reino Unido, certificado BC, certificado cNEMKOus
Pantalla Digital
Diámetro de la placa superior (métrico) 135 mm
Color Gris