Learn More
Fisherbrand™ Agitador de placas calefactoras ARE, 370 °C, aluminio
Código de producto. 15349654 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
15349654 Aluminio cada uno
1 options
Código de producto. 15349654
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Intervalo de agitación: 1500 rpm; Tamaño: 135 mm (Diám.)
Excelente rendimiento
  • Distribución de calor uniforme con placa calefactora de aleación de aluminio con revestimiento
  • Excelente resistencia a los productos químicos
  • Temperatura máxima de 370 °C
  • Admite matraces de hasta 15 litros
  • Regulación de velocidad electrónica de hasta 1500 rpm
  • Control de velocidad excelente incluso a velocidades bajas
  • SpeedServoTM garantiza una velocidad constante incluso cuando cambia la viscosidad
  • Imán de transmisión de alta potencia de tipo PCM
La seguridad por encima de todo
  • Protección IP 42 contra derrames de líquidos con ranura dedicada
  • Comunicación clara: el panel frontal muestra los valores en °C y rpm
  • Interfaz LED enriquecida para alarmas
Diseño ergonómico
  • Panel de control inclinado para facilitar el acceso y la visibilidad
  • Los AluBlocksTM potencian el control de la temperatura y ahorran tiempo de manipulación
  • Analice tubos diferentes al combinar AluBlocksTM
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, de 50 a 60 Hz, 630 W
Modelo ARE
Características exclusivas Excelente resistencia a los productos químicos
Tamaño 135 mm (Diám)
Altura (métrico) 115 mm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 370 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 165 mm
Vataje 630 W
Peso (métrico) 2,6 kg
Tipo Agitador
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 0 a 1500 rpm
Diámetro de la placa superior (métrico) 135 mm