Learn More
Fisherbrand™ Agitador de placa calefactora ARE 5
Código de producto. 17882017 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
UE/Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Tamaño de la unidad
17882017 UE/Reino Unido cada uno
1 options
Código de producto. 17882017
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El robusto agitador de placa calefactora ARE 5 está diseñado para garantizar seguridad, agitación potente y excelente calentamiento para aplicaciones básicas de laboratorios industriales y académicos.
El ARE 5 es el agitador de placa calefactora de nivel básico que se ha convertido en una referencia para muchos laboratorios en todo el mundo, desde universidades y centros de investigación hasta industriales.
CONFIABLE Y ROBUSTO
  • Disco aislante para proteger piezas internas
  • La placa superior de aleación de aluminio de 135 mm de diámetro garantiza una gran homogeneidad de temperatura y una transferencia de calor óptima en toda la superficie.
  • Dos indicadores luminosos informan siempre al operador cuando la calefacción está encendida y la temperatura es superior a 50 °C.
  • Remueve hasta 15 L de 100 a 1500 rpm con SpeedServo™ contrarreacción
  • Motor sin escobillas que garantiza potencia y resistencia a lo largo del tiempo.
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tensión 230 V
Características de seguridad Icono iluminado (cuando la temperatura es superior a 50° C)
Material del cuerpo Aluminio pintado con epoxi
Tipo de controlador Analógico
Tamaño 135 mm (Diám)
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 310 °C
máx. (imperial) Temperatura ambiente a 590° F
Frecuencia 50/60 Hz
Vataje 630 W
Peso (imperial) 3.75 lb.
Peso (métrico) 1.7 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 15 L
tipo de tapón UE/Reino Unido
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 100 a 1500 rpm
Garantía 25 Months
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 160 x 270 x 85 mm
Pantalla Analógico