Learn More
Honeywell™ Guantes ARATHERMA FIT
Código de producto. 12605343
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: 7
Código de producto.
12605343 Tamaño: 7
1 options
Código de producto. 12605343 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 223208607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.88€
    29.56€ / paquete de 1
    Ahorro 31.32€
    51% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes ARATHERMA FIT Honeywell™ para manipular piezas calientes y afiladas en una atmósfera seca.
  • 100% Kevlar™ guante de punto
  • Forrado con un guante de tejido de algodón
  • Puño elástico de punto largo (10 cm)
  • La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
  • El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
  • Kevlar™ Guante forrado de algodón agradable al tacto.
  • El forro mejora el rendimiento mecánico del guante al tiempo que absorbe el sudor
  • Los guantes son ambidiestros y, por lo tanto, más rentables
  • El espesor relativo del guante (calibre 7) le permite absorber los impactos, haciéndolo adecuado para la manipulación de objetos pesados.
  • El material ofrece buena resistencia a los cortes y protección frente a los peligros térmicos (calor de contacto).
  • El puño tejido es largo para proteger el antebrazo
  • Proporciona protección para la exposición al calor de nivel 2, que es efectiva hasta 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420-2003 Normas básicas, EN 388-2016 Riesgos mecánicos, EN 407-2004 Riesgos térmicos (nivel 2)
Descripción 10 de calibre
Color Amarillo
Hand Ambidiestro
Material Dupont™ Kevlar™ Fibras de aramida
Tamaño 7
Temperature (Metric) Max Efectivo hasta 250 °C
Material de revestimiento Algodón