Description
El diseño de pared recta minimiza el desplazamiento de alimentos; proporciona un almacenamiento en gradillas, un llenado y conexiones más eficientes
Fisherbrand Los viales de Drosophila están disponibles en poliestireno transparente, polipropileno translúcido y flexible y resina K prácticamente irrompible. Estos viales cuentan con un fondo plano, diseño de pared recta para un apilado, llenado y almacenamiento en gradillas cómodos. Disponible envasado a granel o en un práctico envase de 10 × Configuración de paquete de 10 bandejas.
Viales de polipropileno
- Translúcidos y flexibles
- Esterilizable en autoclave
- Excelente claridad para una visibilidad óptima
- No esterilizables en autoclave
- Altamente flexibles y prácticamente irrompibles
- No esterilizables en autoclave
Viales con ampolla de vidrio con envasado estándar
- Vidrio borosilicatado N-51A, tipo I
- Envasados de forma segura en bandejas de cartón con divisores de viales individuales
- Disponibles en estilos de boca ancha o estrecha
- Construido a partir de poliestireno, K-Resin™ , o polipropileno
- K-Resin y los viales de polipropileno son prácticamente irrompibles, resistentes a rayones y marcas; el poliestireno y K-Resin Los viales tienen una claridad similar al vidrio.
- Los viales de polipropileno son autoclavables; los de poliestireno y K-Resin no son autoclavables
Order Info
Los viales de embalaje a granel se distribuyen por capas en cajas de 500 unidades y se orientan con todos los extremos abiertos en un solo sentido. Los viales envasados en bandeja están envueltos en plástico retráctil en un tamaño de 10 x 10 in. Configuración de filas (25 x 25 cm) con separadores entre viales.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,15 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 29,21 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | El diseño de pared recta minimiza el desplazamiento de alimentos, proporciona un almacenamiento en gradilla, un llenado y unas conexiones más eficientes |
| Altura (imperial) | 3,74 in |
| Altura (métrico) | 95 mm |
| Estilo de boca | Ancha |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Vial para Drosophila, embalado en bandejas |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.