Learn More
Fisherbrand™ Viales para drosophila
Código de producto. 10614592
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
25,12 mm
25,12 mm
29,21 mm
29,21 mm
Tipo:
Vial para Drosophila, embalado en bandejas
Vial para Drosophila, estándar
Material:
K-Resin
Poliestireno
Polipropileno
Vidrio de borosilicato
Estilo de boca:
Ancha
Estrecho
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 500
paquete de 576
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tipo Material Estilo de boca Tamaño de la unidad
10614592 29,21 mm Vial para Drosophila, embalado en bandejas K-Resin Ancha paquete de 500
17869948 25,12 mm Vial para Drosophila, embalado en bandejas K-Resin Estrecho paquete de 500
11889913 25,12 mm Vial para Drosophila, estándar Vidrio de borosilicato Estrecho paquete de 576
17879948 25,12 mm Vial para Drosophila, embalado en bandejas Poliestireno Estrecho paquete de 500
17889948 29,21 mm Vial para Drosophila, embalado en bandejas Poliestireno Ancha paquete de 500
17709029 29,21 mm Vial para Drosophila, embalado en bandejas Poliestireno Ancha cada uno
15820275 29,21 mm Vial para Drosophila, embalado en bandejas Polipropileno Ancha paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10614592
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El diseño de pared recta minimiza el desprendimiento de alimentos y proporciona un trasiego, llenado y taponamiento más eficientes.
El diseño de pared recta minimiza el desplazamiento de alimentos; proporciona un almacenamiento en gradillas, un llenado y conexiones más eficientes
Fisherbrand Los viales de Drosophila están disponibles en poliestireno transparente, polipropileno translúcido y flexible y resina K prácticamente irrompible. Estos viales cuentan con un fondo plano, diseño de pared recta para un apilado, llenado y almacenamiento en gradillas cómodos. Disponible envasado a granel o en un práctico envase de 10 × Configuración de paquete de 10 bandejas.
Viales de polipropileno
  • Translúcidos y flexibles
  • Esterilizable en autoclave
Viales de poliestireno
  • Excelente claridad para una visibilidad óptima
  • No esterilizables en autoclave
K-Resin Viales
  • Altamente flexibles y prácticamente irrompibles
  • No esterilizables en autoclave
Viales con ampolla de vidrio con envasado estándar
  • Vidrio borosilicatado N-51A, tipo I
  • Envasados de forma segura en bandejas de cartón con divisores de viales individuales
Viales con ampolla envasados en bandejas y a granel
  • Disponibles en estilos de boca ancha o estrecha
  • Construido a partir de poliestireno, K-Resin™ , o polipropileno
  • K-Resin y los viales de polipropileno son prácticamente irrompibles, resistentes a rayones y marcas; el poliestireno y K-Resin Los viales tienen una claridad similar al vidrio.
  • Los viales de polipropileno son autoclavables; los de poliestireno y K-Resin no son autoclavables
Información de órdenes
Los viales de embalaje a granel se distribuyen por capas en cajas de 500 unidades y se orientan con todos los extremos abiertos en un solo sentido. Los viales envasados en bandeja están envueltos en plástico retráctil en un tamaño de 10 x 10 in. Configuración de filas (25 x 25 cm) con separadores entre viales.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 1,15 in
Diámetro exterior (métrico) 29,21 mm
Para utilizar con (aplicación) El diseño de pared recta minimiza el desplazamiento de alimentos, proporciona un almacenamiento en gradilla, un llenado y unas conexiones más eficientes
Altura (imperial) 3,74 in
Altura (métrico) 95 mm
Estilo de boca Ancha
Material K-Resin
Tipo Vial para Drosophila, embalado en bandejas