Learn More
Fisherbrand™ Grasa Apiezon
Código de producto. 12991141 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tipo de producto:
Grasa AP101
Grasa L
Tamaño de la unidad:
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
12991141 50 g Grasa AP101 50 g
12961141 50 g Grasa L 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12991141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00€
    231.28€ / 50 g
    Ahorro 14.72€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lubrique las bombas con esta grasa. La grasa Fisherbrand™ Apiezon está diseñada para su uso con bomba de paletas giratoria Fisherbrand™.
  • Grasa Apiezon
  • Para uso general en bombas de paletas giratorias Fisherbrand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Grasa AP101
Para utilizar con (aplicación) Para uso general en bombas de paletas giratorias
Presión 20 °C < 10-5 Torr
Cantidad 50 g
Temperatura (métrico) De -40 °C a +180 °C