Learn More
Ansell Guantes resistentes a sustancias químicas de nitrilo AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Tienda Ansell ProductosDescripción
Los guantes de nitrilo ofrecen resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde resulte crucial la resistencia a productos químicos.
- Compuesto de nitrilo de alto rendimiento
- Protegen contra abrasiones, cortes, enganches y perforaciones
- No contiene alérgenos de proteínas
- Relieve con patrón de diamante para un agarre seguro a superficies húmedas o materiales resbaladizos
- La forma anatómica de los dedos, la palma contorneada y el puño cónico crean un ajuste cómodo y ergonómico
- El forro de borra mantiene las manos frescas y secas
- Ideales para trabajar en el procesamiento de carne, desengrase de piezas, operaciones de mecanizado, limpiado de piezas y maquinaria, y manipulación de mangueras, coreas y cadenas de acero
- Longitud: 13 in, Grosor: 15 milésimas de pulgada
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 1149 |
| Chlorinated | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Finger Thickness (English) | 0,0169 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.43 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Mostrar más |