Learn More
Ansell AlphaTec™ 15-554 Guantes resistentes a productos químicos
Código de producto. 11742833 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11742833 9 1 par
12659701 10 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
El revestimiento de PVA es soluble en agua. No lo utilice en agua ni en soluciones a base de agua.
Código de producto. 11742833 Proveedor Ansell N.º de proveedor 15554090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.10€
    38.49€ / 1 pares
    Ahorro 18.61€
    32% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El revestimiento de PVA es soluble en agua. No lo utilice en agua ni en soluciones a base de agua.
PVA Los guantes resistentes a líquidos y productos químicos (alcohol polivinílico) son adecuados para manipular productos químicos orgánicos fuertes. El forro suave amortigua la mano y absorbe la transpiración.
  • PVA Recubrimiento de (alcohol polivinílico): Resistencia avanzada a disolventes aromáticos y clorados.
  • Diseño anatómico: Guantes de protección para las manos seguros y ajustados.
  • Forro de punto suave de dos piezas: transpiración reducida, comodidad mejorada.
  • PVA es soluble en agua: El contacto con el agua o el uso en entornos de alta humedad disminuirá la protección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN1149, EN16350
Chlorinated No
Aplicaciones bacteriológico, Industrial
Color Rojo
Latex Free Sí
Material PVA
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 9
Norma EN388 EN 388:3121A, EN 388:3121
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS BCDFIJ
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Suave
Material de revestimiento Tejido
Revestimiento Revestido
Modelo 15-554 9 214306
Cantidad 1 par
Serie AlphaTec™ 15-554
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35,5 cm