Learn More
Ansell Guantes aislantes ActivArmr™ 80-400 recubiertos de látex arrugado
Código de producto. 11716683 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11716683 9 12 pares
1 options
Código de producto. 11716683 Proveedor Ansell N.º de proveedor 80400090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    102.20€ / 12 pares
    Ahorro 65.80€
    39% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El forro acrílico térmico combinado con el revestimiento de látex naturalmente aislante proporciona protección contra temperaturas de hasta -30 °C (-22 °F) durante periodos cortos de tiempo.
  • Guante de uso general diseñado para aislar del frío
  • Forro acrílico de rizo térmico con un revestimiento de látex naturalmente aislante
  • El revestimiento de látex arrugado aumenta el confort y la capacidad de agarre
  • El color amarillo brillante aumenta la visibilidad en condiciones de poca luz
  • Protección frente a temperaturas de hasta 15 °C (5 °F) durante largos periodos de tiempo y -30 °C (-22 °F) para contactos de corta duración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Chlorinated No
Área revestida Palma, dedos
Estructura Tejido
Coating Material Látex rugoso
Color Amarillo de alta visibilidad
Cut Resistance Rating ANSI A3
Acabado exterior Totalmente texturizados
Hand Específico
Material Acrílico, Látex
Tipo de producto Guantes resistentes al frío
Tamaño 9
Temperatura máx. (imperial) 480 °F (≤15 seg.)
Temperature (Metric) Max 250 °C (≤ 15 segundos)
Para utilizar con (aplicación) Construcción, envío/recepción y uso invernal en exteriores
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Acabado arrugado
Material de revestimiento Acrílico térmico
Revestimiento Revestido
Serie 80-400
Temperatura mín. (imperial) 5 °F (ampliado), -22 °F (intermitente)
Temperatura mín. (métrico) 15 °C (ampliado), -30 °C (intermitente)
Yarn Gauge 7