Learn More
Ansell MICROFLEX™ NeoTouch™ Guantes de neopreno 25-201, puño extendido
Código de producto. 11791573 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11791573 Medio paquete de 100
12415070 Pequeño paquete de 100
12435070 Grande paquete de 100
11741583 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11791573 Proveedor Ansell N.º de proveedor 25201080
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de neopreno con puño largo ofrecen una protección contra salpicaduras de productos químicos superior sobre la muñeca y el antebrazo.
Fabricados en neopreno. Los guantes de neopreno Ansell™ NeoTouch™ tienen puntas de dedos texturizadas para proporcionar un agarre seguro tanto en condiciones secas como húmedas.
  • Formulación de neopreno
  • Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre seguro en entornos húmedos y secos
  • Resistencia a salpicaduras químicas para la mayoría de ácidos y alcoholes
  • Revestimiento de polímero que facilita la colocación
  • El puño largo proporciona un protección adicional sobre la muñeca y el antebrazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
Certificaciones/conformidad ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Sí
Aplicaciones bacteriológico
AQL 1,5
Color Verde
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Latex Free Sí
Material Neopreno
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de neopreno
Tamaño Medio
Grosor (imperial) 6,3 mil
Grosor (métrico) 0,16 mm
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Extendido
Grip Design Dedos texturizados
Revestimiento Sin revestir
Modelo 25-201 M 385680
Tipo de empaquetado Caja
Serie MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201
Longitud (imperial) 11,5 in
Longitud (métrico) 29 cm