Learn More
Ansell Guantes industriales de nailon/spandex con revestimiento de nitrilo de espuma HyFlex™ 11-818
Tienda Ansell Productos
Descripción
- El forro de nailon/spandex suave de calibre 18 proporciona una segunda piel transparente para mayor comodidad y cumplimiento del usuario.
- Ultrafino FORTIX™ El revestimiento de espuma de nitrilo de 0,7 mm con patente en trámite mejora el agarre en seco y dura dos veces más que los revestimientos tradicionales.
- El revestimiento es un 20 % más transpirable que las formulaciones anteriores para que las manos estén más frescas y secas.
- ZONZ™ La tecnología Comfort Fit proporciona un tejido optimizado en la base del dedo meñique, en las puntas de los dedos y en la palma.
- Cuentan con un proceso de lavado exclusivo que extrae eficazmente las impurezas, creando así guantes más limpios y cómodos.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Chlorinated | No |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Azul |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Áspero |
| Hand | Específico |
| Material | Nylon, Spandex |
| Mostrar más |