Descripción
- Los guantes de seguridad industrial tienen un diseño ultraligero de calibre 18, lo que garantiza una destreza avanzada y compatibilidad con pantallas táctiles.
- Sin silicona para evitar la posible transferencia de contaminantes al metal antes de pintar.
- Dyneema™ La fibra con tecnología de diamante ayuda a lograr EN ISO Protección de corte B/ANSI A2.
- Spandex™ El refuerzo en la palma y los nudillos proporciona un ajuste acolchado.
- Oeko-Tex™ La certificación garantiza que los guantes están libres de sustancias nocivas.
- Recomendado para manipulación de piezas, montaje, inspección y mantenimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 2 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Área revestida | Sin revestimiento |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | HPPE |
| Mostrar más |