Learn More
Ansell HyFlex™ 11-318 Guantes industriales de punto
Código de producto. 15436170 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15436170 9 12 pares
15496160 6 12 pares
15416170 7 12 pares
15426170 8 12 pares
15466170 10 12 pares
15476170 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15436170 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11318090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    133.07€ / 12 pares
    Ahorro 75.93€
    36% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de punto industriales livianos ofrecen comodidad similar a la de las manos desnudas y compatibilidad con pantallas táctiles.
  • Los guantes de seguridad industrial tienen un diseño ultraligero de calibre 18, lo que garantiza una destreza avanzada y compatibilidad con pantallas táctiles.
  • Sin silicona para evitar la posible transferencia de contaminantes al metal antes de pintar.
  • Dyneema™ La fibra con tecnología de diamante ayuda a lograr EN ISO Protección de corte B/ANSI A2.
  • Spandex™ El refuerzo en la palma y los nudillos proporciona un ajuste acolchado.
  • Oeko-Tex™ La certificación garantiza que los guantes están libres de sustancias nocivas.
  • Recomendado para manipulación de piezas, montaje, inspección y mantenimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 2
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Área revestida Sin revestimiento
Estructura Tejido
Coating Material Sin revestimiento
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Latex Free Sí
Material HPPE
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 9
Norma EN388 EN 388:XX4XB, EN 388:X34X
Para utilizar con (aplicación) Montaje, Inspección, Automoción, Maquinaria, Mantenimiento
Sexo Unisex
Guantes con puño de color Gris
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Tecnología de diamante Dyneema™
Revestimiento Revestido
Modelo 11-318 9 115065
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 0
Serie HyFlex™ 11-318
Yarn Gauge 18
Longitud (imperial) 8,3 in
Longitud (métrico) 21,2 cm