Learn More
Ansell Guantes de protección contra cortes de calibre 10 con resistencia media HyFlex™ 11-735, tecnología INTERCEPT™
Código de producto. 15589891 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15589891 8 12 pares
15569891 6 12 pares
15579891 7 12 pares
15599891 9 12 pares
15549891 10 12 pares
15559891 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15589891 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11735080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.70€
    156.10€ / 12 pares
    Ahorro 78.60€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes transpirables ofrecen un rendimiento de resistencia frente a cortes de nivel C (ANSI A4) para obtener una resistencia frente a cortes maximizada. Fabricados a partir de Lycra, que es suave y fresca en la piel, para ofrecer comodidad durante to
  • De peso ligero y uso cómodo durante largas jornadas de trabajo
  • El revestimiento contiene Lycra™ optimizado para refrescar mejor la piel.
  • El revestimiento de poliuretano (PU) sin silicona de la palma proporciona un agarre mejorado en entornos ligeramente grasos para una manipulación segura.
  • El revestimiento gris oculta la suciedad en entornos que están expuestos a la suciedad.
  • Resistencia frente a cortes de nivel EN 5 (ANSI nivel 4)
  • Nivel de resistencia a la abrasión EN 4 (ANSI nivel 6)
  • Disponibles en tallas de la 6 a la 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 6
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Poliuretano
Color Blanco, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Fibra de vidrio, HPPE, Nylon, Spandex, Polietileno
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 8
Norma EN388 EN 388:4X43C, EN 388:4543
Para utilizar con (aplicación) Montaje de piezas y componentes pequeños, corte y mantenimiento de piezas pequeñas secas o ligeramente grasas, mantenimiento general y fabricación de metales
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Áspero
Material de revestimiento Fibra de vidrio, HPPE, nailon, spandex
Revestimiento Revestido
Modelo 11-735 8 163844
Tipo de empaquetado Caja
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 3
Serie HyFlex™ 11-735
Estilo de pulgar Alado
Longitud (imperial) 8,8 in
Longitud (métrico) 22,4 cm