Learn More
Ansell Guantes ligeros resistentes a los cortes HyFlex™ 11-518
Código de producto. 12648665 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12648665 10 12 pares
12608665 6 12 pares
12628665 8 12 pares
12638665 9 12 pares
12658665 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12648665 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11518100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.50€
    150.39€ / 12 pares
    Ahorro 76.11€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan una movilidad similar a la que se tiene con las manos desnudas gracias a un revestimiento de calibre 18 de uso ligero. Los guantes ligeros resistentes a cortes cumplen con los estándares de protección contra cortes ANSI nivel 2.
  • Movilidad similar a la que se tiene con las manos desnudas para una mayor sensibilidad táctil
  • Primer guante de calibre 18 comercializado con resistencia frente a cortes ANSI™ de nivel 2
  • La tecnología Dyneema™ Diamond proporciona una excelente relación entre movilidad y resistencia frente a cortes para trabajar de forma cómoda y segura.
  • La fibra fina y suave transpira para mantener las manos frescas y secas.
  • El modelo D3 Pinky se adapta al contorno natural de la mano.
  • Revestimiento fino de poliuretano
  • El revestimiento ofrece una alta sensibilidad táctil.
  • Su alta resistencia a la abrasión prolonga la vida útil de los guantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Poliuretano
Color Azul
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nylon, Spandex, Dyneema Diamante, Poliuretano
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 10
Norma EN388 EN 388:3X31B, EN 388:3331
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales, productos químicos, servicios públicos, almacenamiento
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Elastizado
Grip Design Áspero
Material de revestimiento Nailon, spandex, Dyneema™
Revestimiento Revestido
Modelo 11-518 10
Tipo de empaquetado Caja
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 1
Serie HyFlex™ 11-518
Estilo de pulgar Alado
Longitud (imperial) 8,2 in
Longitud (métrico) 21 cm