Description
- Ansell ZONZ™ Tecnología Comfort Fit para un mejor ajuste y una mejor sensación
- El nuevo diseño proporciona mayor durabilidad que las formulaciones anteriores.
- El revestimiento de espuma aumenta la transpirabilidad para la comodidad del usuario
- El proceso de lavado exclusivo extrae impurezas de forma eficaz para proporcionar un guante más limpio y cómodo.
- Capacidades de agarre mejoradas en entornos secos y ligeramente aceitosos.
Specifications
Specifications
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH, OEKO-TEX ESTÁNDAR 100, Dermatest, Contacto con Alimentos |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE Categoría II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Área revestida | Palma, dedos |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Gris, Blanco |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Show More |