Descripción
- Ansell ZONZ™ Tecnología Comfort Fit para un mejor ajuste y una mejor sensación
- El nuevo diseño proporciona mayor durabilidad que las formulaciones anteriores.
- El revestimiento de espuma aumenta la transpirabilidad para la comodidad del usuario
- El proceso de lavado exclusivo extrae impurezas de forma eficaz para proporcionar un guante más limpio y cómodo.
- Capacidades de agarre mejoradas en entornos secos y ligeramente aceitosos.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad | CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH Compliant, OEKO-TEX STANDARD 100 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE Category II, EN 388:2016+A1:2018 3131A, EN 407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, REACH |
| Área revestida | Palma, dedos |
| Estructura | Knit |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Gris, Blanco |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Mostrar más |