Learn More
Ansell Guantes de blindaje de fibra de aramida con revestimiento de nitrilo HyFlex™ 11-501
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Interceptar Technology™ aumenta la protección& Normas de destreza para guantes resistentes a cortes
- La fibra de aramida proporciona un nivel adicional de protección.
- El diseño ergonómico proporciona una sensación de manos desnudas y reduce la fatiga de la manos.
- El revestimiento de espuma de nitrilo mejora las capacidades de agarre y la sensibilidad al tacto.
Compliance
Protección contra cortes ANSI™ nivel 4.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Fibra de aramida |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Tamaño | 8 |
| Para utilizar con (aplicación) | Reparaciones de automoción, manejo de maquinaria/equipos, fabricación de metales y manipulación de productos químicos |
| Mostrar más |