Learn More
Ansell Guantes laminados de 5 capas resistentes a productos químicos AlphaTec™ 02-100
Tienda Ansell ProductosDescripción
Los guantes laminados proporcionan una resistencia extrema contra una amplia gama de productos químicos, incluidos los peligros biológicos.
- Proporcionan flexibilidad y sensibilidad táctil.
- Fabricados con una película laminada de cinco capas excepcionalmente fina y resistente a los productos químicos
- El revestimiento integral no tejido ayuda a absorber y disipar el sudor para que resulte más fresco y cómodo llevarlos.
- Pueden utilizarse como revestimientos bajo guantes de nitrilo, neopreno o PVC más pesados.
- Específicos para cada mano
- Resistentes a un amplio abanico de productos químicos
- Pulgar con solapa para mayor comodidad del usuario
Specifications
Specifications
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 0 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; categoría lll |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Blanco |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Película laminada |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a productos químicos |
| Tamaño | 9 |
| Grosor (imperial) | 2,5 mil |
| Show More |