Learn More
Ansell Guantes laminados de 5 capas resistentes a productos químicos AlphaTec™ 02-100
Tienda Ansell ProductosDescripción
Los guantes laminados proporcionan una resistencia extrema contra una amplia gama de productos químicos, incluidos los peligros biológicos.
- Proporcionar flexibilidad y sensibilidad táctil
- Fabricados con una película laminada de cinco capas excepcionalmente fina y resistente a los productos químicos
- El revestimiento integral no tejido ayuda a absorber y disipar el sudor para que resulte más fresco y cómodo llevarlos
- Pueden usarse como refuerzo bajo guantes de nitrilo, neopreno o PVC más pesados
- Específicos para cada mano
- Resistentes a un amplio abanico de productos químicos
- Pulgar con solapa para mayor comodidad del usuario
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; categoría lll |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Blanco |
| Latex Free | Sí |
| Material | Película laminada |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a productos químicos |
| Tamaño | 7 |
| Grosor (imperial) | 2,5 mil |
| Grosor (métrico) | 0,06 mm |
| Norma EN388 | EN 388:0000 |
| Mostrar más |