Learn More
Anhydrotetracycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Anhydrotetracycline hydrochloride, CAS # 13803-65-1, is a tetracycline derivative showing antibacterial activity commonly used to control tetracycline-dependent gene expression systems in bacteria.
72.65€ - 139.65€
| CAS | 13803-65-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C22H23ClN2O6 |
| Peso molecular (g/mol) | 446.88 |
| Número MDL | MFCD00151453 |
| Clave InChI | FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N |
| PubChem CID | 54710409 |
| Nombre IUPAC | hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride |
| SMILES | [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15468139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66688.MA |
10mg |
81.00€ 72.65€ / 10 miligramos Ahorro 8.35€ 10% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15478139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66688.MB |
25mg |
155.00€ 139.65€ / 25 miligramos Ahorro 15.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Anhydrotetracycline hydrochloride is a degradation product derived from tetracycline hydrochloride. It acts as an effector of tetracycline-dependent gene expression in bacterial expression systems. In this system the transcription of genes is reversibly turned on/off in the presence of several compounds including, anhydrotetracycline hydrochloride.
• This compound poorly binds to the 30S ribosomal subunit compared with its precursor, tetracycline.
Applications
• Anhydrotetracycline hydrochloride is commonly used in all fields of biology for control of transcription or translation processes
• This compound has been used in laboratory experiments and shows lower antibacterial activity against Escherichia coli compared with tetracycline.
| 13803-65-1 | |
| 446.88 | |
| FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N | |
| hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride |
| C22H23ClN2O6 | |
| MFCD00151453 | |
| 54710409 | |
| [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O |
Especificaciones
| Anhydrotetracycline hydrochloride | |
| Yellow | |
| C22H23ClN2O6 | |
| 4228856 | |
| FFZXKJVSZDKEMY-XGRJIHFXNA-N | |
| hydrogen (2Z)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4-(dimethylamino)-11,12a-dihydroxy-6-methyl-1,2,3,4,4a,5,12,12a-octahydrotetracene-1,3,12-trione chloride | |
| 54710409 |
| 13803-65-1 | |
| Moisture sensitive | |
| MFCD00151453 | |
| Soluble in ethanol, DMSO, or DMF | |
| [H+].[Cl-].CN(C)C1C2CC3=C(C(O)=C4C=CC=CC4=C3C)C(=O)C2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O | |
| 446.88 | |
| 462.88 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H361d
missing translation for 'rtecsNumber' : QI7860000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : -30° to -10°C
Recommended Storage : Store at -20°C; Store under Argon
- Anhydrotetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Anhydrotetracyclinehydrochloride