Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32130
Código de producto. 15630355
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15630355 37 1 par
15280925 36 1 par
15200935 38 1 par
15650355 39 1 par
15660355 40 1 par
15230935 41 1 par
15680355 42 1 par
15690355 43 1 par
15260935 44 1 par
15610365 45 1 par
15620365 46 1 par
15290935 47 1 par
15640365 48 1 par
15200945 48 1 par
15210945 49 1 par
15220945 50 1 par
15607678 51 1 par
15617678 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 15630355 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 32130/37
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibra
  • Blanco
  • Puntera de acero.
  • Entresuela de PU con absorción de impactos
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.° de artículo 3580)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine ajustable, con banda elástica.
  • cierre de velcro
  • Adecuado para levantar el talón y el pie.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Color Blanco
Material Microfibra
Tamaño 37
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 32130
Material del dedo del pie Acero