Learn More
Fisherbrand™ Balanzas analíticas
Código de producto. 15927500 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
62 g
120 g
220 g
Calibración:
Externo
Interno
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Calibración Tamaño de la unidad
15927500 220 g Interno cada uno
15987490 62 g Interno cada uno
15977490 62 g Externo cada uno
15907500 120 g Interno cada uno
15997490 120 g Externo cada uno
15917500 220 g Externo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15927500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00€
    1084.68€ / paquete de 1
    Ahorro 920.32€
    45% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas balanzas están perfectamente diseñadas para su centro de trabajo, ya que cuentan con conectividad RS232 para facilitar la comunicación, una pantalla retroiluminada y una sencilla interfaz que facilita su uso.
  • Cortavientos de gran tamaño con puertas corredizas laterales y superiores
  • Conectividad RS-232 estándar para facilitar la transferencia de datos
  • Plataforma de acero inoxidable
  • Con dos pies ajustables para que el usuario pueda nivelar la balanza
  • Indicador de nivel en la parte frontal: sin necesidad de mirar en la parte posterior de la balanza durante el proceso de nivelación
  • Diseño inteligente y construcción duradera: su tamaño reducido ahorra espacio de sobremesa al tiempo que proporciona una gran superficie de pesaje
  • Diseñada para un funcionamiento sin complicaciones con pantalla e interfaz fáciles de usar
  • Bucle de seguridad para el bloqueo de la calibración en la parte posterior de la balanza
  • Los modos de pesaje incluyen pesaje, recuento de piezas y porcentaje de peso
  • Incluye adaptador de CA
  • Certificaciones: FCC, CE
  • Dos años de garantía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Interno
Certificaciones/conformidad GLP con cumplimiento de impresora opcional
Tipo de conexión RS232
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0,0001 g
Incluye Adaptador de CA
Linealidad 0,0002 g
Peso mín. de la muestra 200 mg
Modelo FAS224
Repetibilidad 0,0001 g
Tiempo de estabilización 4 s
Tipo Balanza analítica
Garantía 2 años
Modos de pesaje Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual
Dimensiones (Pr x An x Al) 317 x 201 x 303 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 90 mm
Requisitos eléctricos 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Amperaje 0,5 A
Frecuencia 50/60 Hz