Learn More
Fisherbrand™ Mezclador vorticial analógico
Código de producto. 15786959 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 300 rpm a 2500 rpm
Tensión:
230 V
Amperaje:
0,6 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad Tensión Amperaje Tamaño de la unidad
15786959 De 300 rpm a 2500 rpm 230 V 0,6 A cada uno
1 options
Código de producto. 15786959
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Incluye cabezal de copa y cabezal con cubierta de 7,6 cm (3 in) Las unidades se suministran con un enchufe y un cable de 3 hilos de 183 cm (las unidades de 230 V se suministran con enchufe de tipo europeo y adaptadores para Reino Unido y China).
Control analógico de velocidad variable que permite el arranque a bajas revoluciones para una agitación suave o una mezcla a alta velocidad para una agitación vorticial intensa de muestras.
El control analógico de velocidad variable le permite el arranque a bajas revoluciones para una agitación suave o una mezcla a alta velocidad para una agitación vorticial intensa de sus muestras.
Control analógico de velocidad variable que permite el arranque a bajas revoluciones para una agitación suave o una mezcla a alta velocidad para una agitación vorticial intensa de muestras.
  • Se utiliza para matraces, vasos de precipitados, tubos y placas de micropocillos
  • Mezclador en modo táctil con interruptor de alimentación de tres vías
  • Órbita: 4,9mm
  • Control de velocidad: Marcas de marcado de 1 a 10 variables
  • Velocidad variable: De 300 a 3200 rpm
  • L x An x Al: 20,2 x 12,1 x 12,7 cm
  • La velocidad máxima varía en función del accesorio utilizado
  • Garantía de 5 años
Garantía
5 años de garantía para piezas y mano de obra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 4,9 mm
Intervalo de velocidad De 300 rpm a 2500 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 0,6 A, 135 W
Tensión 230 V
Vataje 135 W
Amperaje 0,6 A
Tipo de producto Agitador vórtex
Certificaciones/conformidad CE, TUV
Tipo de tapón Adaptadores EE. UU., UE, UK, CH
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,97 x 4,75 x 5 in (20,2 x 12,1 x 12,7 cm)
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 12,7 cm
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 20,2 cm
Anchura (imperial) 4,75 pulg.
Anchura (métrico) 12,1 cm
Peso con embalaje (imperial) 10 lb
Peso con embalaje (métrico) 4,5 kg
Peso (imperial) 10 lb
Peso (métrico) 4,5 kg
Tipo de controlador Conmutador de alimentación de 3 vías analógico
Modelo Mezclador vorticial analógico
Incluye Incluye cabezal de copa y cabezal con cubierta de 7,6 cm (3 in) Las unidades se suministran con un enchufe y un cable de 3 hilos de 183 cm (las unidades de 230 V se suministran con enchufe de tipo europeo y adaptadores para Reino Unido y China).
Modos de funcionamiento Pantalla
Garantía y oferta de servicio 5 años